Print…
VWR® Mr. Lab, Cadeiras, bancos
Fornecedor: VWR Collection
132-0416EA 357 EUR
132-0416 132-0417 132-0425 132-0426 132-0501 132-0939 132-0963 132-0964 132-0965 132-0966 132-0967
VWR® Mr. Lab, Cadeiras, bancos
Cadeiras
Todas as cadeiras e bancos estão disponíveis com uma base de cinco estrelas em alumínio.
  • Costas ajustáveis em altura e inclinação
  • Ajuste da altura do assento por elevação pneumática
  • Base em estrela de 5 pontas, de alumínio
A combinação perfeita de conforto e ergonomia para um desempenho ideal. Com almofadas de formato anatómico, com suporte pélvico e apoio lombar integrado. Muito confortáveis, grandes e com estofos macios de couro artificial, que podem ser lavadas e desinfectadas.
Pés deslizantes: os pés deslizantes são de plástico à prova de desgaste, têm uma grande área de superfície e oferecem um elevado nível de estabilidade.
Rodízios: os rodízios de rodas duplas com travões sensíveis à carga têm de ser adequados ao pavimento. Todas as cadeiras são fornecidas de fábrica com rodízios suaves para pavimentos duros. Estão também disponíveis como opção rodízios duros para pavimentos macios.
Tecnologia Stop&go: por razões de segurança as cadeiras com assento superior a 650 mm de altura não podem ser deslocadas enquanto estiverem em utilização. Com os inovadores rodízios "stop & go" estas cadeiras só poderão ser deslocadas se não estiver ninguém sentado nelas.
Conform to security level S2, GMP
Certificações: Cumpre o nível de segurança S2, GMP.