Todas as cadeiras e bancos estão disponíveis com uma base em estrela, feita de tubos de aço seccionais e de resistência elevada, sendo particularmente robusta e duradoura. O design plano evita os perigos de tropeçamento.
- Design completamente higiénico, fácil de limpar e de desinfectar
- Ajuste da altura do assento por elevação pneumática
- Ajuste da inclinação do assento
- Costas ajustáveis em altura e inclinação
Pés deslizantes: os pés deslizantes são de plástico à prova de desgaste, têm uma grande área de superfície e oferecem um elevado nível de estabilidade.
Rodízios: os rodízios de rodas duplas com travões sensíveis à carga têm de ser adequados ao pavimento. Todas as cadeiras são fornecidas de fábrica com rodízios suaves para pavimentos duros. Estão também disponíveis como opção rodízios duros para pavimentos macios.
Tecnologia Stop&go: por razões de segurança as cadeiras com assento superior a 650 mm de altura não podem ser deslocadas enquanto estiverem em utilização. Com os inovadores rodízios "stop & go" estas cadeiras só poderão ser deslocadas se não estiver ninguém sentado nelas
Espuma PU SoftTouch, resistente a líquidos agressivos. As costas de contacto permanente seguem todos os movimentos automaticamente e suportam uma postura sentada dinâmica, costas de forma ergonómica para adaptação ideal às costas.
Conform to security level S2, GMP
Certificações: Cumpre o nível de segurança S2, GMP.