Print…
Armários de segurança, tipo 90, Q-CLASSIC-90
Fornecedor: asecos
30001040 30001041 30001046 30001047 30001048 30001049 30001050 30041040 30041041 30041046 30041047 30041048 30041049 30041050 30072040 30072041 30072046 30072047 30072048 30072049 30072050 30073040 30073041 30073046 30073047 30073048 30073049 30073050 37586040 3000104033640 37587040
135-2181EA 3590 EUR
135-2181 135-1742 135-2182 135-2183 135-2184 135-2185 135-2186 135-1749 135-2270 135-2366 135-2367 135-2368 135-2369 135-2370 135-2242 135-1753 135-2388 135-2389 135-2390 135-2391 135-2392 135-2393 135-2394 135-2395 135-2396 135-2397 135-2398 135-2399 MSGA37586040 MSGA3000104033640 MSGA37587040
Armários de segurança, tipo 90, Q-CLASSIC-90
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Armários de segurança à prova de incêndio, classificado como Tipo 90 (resistente ao fogo até 90 minutos), seguro, durável, robusto e cómodo com base de transporte e design do armário de duas cores.
  • Construção robusta e durabilidade - porta com três dobradiças, elementos de segurança montados no exterior do compartimento de armazenamento para maior proteção contra a corrosão, riscos e superfície resistente a impactos, fácil de limpar
  • Fácil de manusear com conforto - as portas param em qualquer posição, fechando-se automaticamente em caso de incêndio
  • Não é permitida a utilização não autorizada - as portas podem ser trancadas com fechadura de cilindro (é possível a integração num sistema de fechadura) e indicador de estado de fecho (vermelho/verde)
  • Transporte fácil - base de transporte integrada com tampa da base amovível e opcional
  • Facilidade de alinhamento - auxiliares de ajuste para compensar a irregularidade do pavimento
  • Rápida colocação em funcionamento - saída de exaustão integrada e preparada para ligação (NW 75 mm) a um sistema de exaustão técnico
A aparência de duas cores com uma escolha de sete cores da porta, sem custos extra, proporcionam uma individualidade máxima e uma aparência moderna.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certificações: Mufla testada (teste de tipo) de acordo com a norma EN 14470-1
Resistência ao fogo até 90 minutos
Aprovação da GS, conformidade com a CE
Conformidade com a norma EN 14727 (mobiliário de laboratório)
Informações de encomenda: Estão disponíveis sete cores de portas. Fornecido sem pacotes de equipamento interior. Os pacotes de equipamentos internos precisam ser encomendados separadamente. O pacote de acessórios interiores MSGA34617 (135-2878) só pode ser encomendado para o gabinete de segurança MSGA37586040. Por favor, verifique o site ou entre em contato com o escritório local da Avantor para obter mais informações.
Fornecimento: Preços de fornecimento disponíveis a pedido.