Print…
VWR®, Pipetas graduadas, tipo 3, classe AS
Fornecedor: VWR Collection
612-4767EA 21.4 EUR
612-4767 612-4768 612-4769 612-4770 612-4771 612-4772 612-4773 612-4774
VWR®, Pipetas graduadas, tipo 3, classe AS
Pipetas Pipetas Graduadas
Vidro borossilicato 9.1.
  • Calibrado para entregar (TD, Ex)
  • Marcas e inscrições em mancha âmbar
  • Extremidade do plugue de algodão (plugues de algodão não incluídos)
Certificações: DIN 12696, ISO 835
Informações de encomenda: Com certificado de lote.