Print…
Homogeneizadores de laboratório, Stomacher® 3500
Fornecedor: Seward (FermionX)
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 6400 EUR
432-3130 432-0058 432-0059
Homogeneizadores de laboratório, Stomacher® 3500
Homogeneizadores Homogeneizadores para Laboratório
Os homogeneizadores de laboratório Stomacher® proporcionam uma mistura e uma homogeneização rápidas e fiáveis de uma vasta gama de amostras de laboratório. Os equipamentos Stomacher® agem sobre a amostra contida no interior de um saco de plástico esterilizado mediante a acção de pás alternativas gémeas.
  • Mistura e homogeneização versáteis e eficientes de amostras de laboratório
  • Contenção segura de amostras em sacos de plástico esterilizados, prevenindo a contaminação cruzada
  • Os equipamentos não carecem de limpeza nem de esterilização entre amostras
  • Sem aumento da temperatura
  • Volumes de amostras de 400 ml a 3500 ml
Os equipamentos Stomacher® 3500 foram concebidos para misturar grandes volumes. Estes equipamentos contam com vários modelos para aplicações diferentes.
Versão padrão Jumbo
Versão Biowasher para testes de água, concebida para o teste de Cryptosporidium e de Giardia
Modelo biorreactor, com elemento aquecedor integrado, especificamente concebido para o teste de Trichinella
Stomacher® 3500 Jumbo: O modelo Jumbo Stomacher® pauta-se por inúmeras aplicações tanto na indústria alimentar, na qual amostras de tamanho superior aos protocolos padrão exigem uma maior capacidade, como na indústria farmacêutica, para a mistura de amostras em pó.
Versão Biowasher Stomacher® 3500 'Water': O modelo Water Stomacher® tem uma porta de maior capacidade do que o modelo Jumbo, e possibilita o processamento de amostras maiores que não podem ser comprimidas, como, por exemplo, filtros de água, batas para o bloco operatório ou pensos cirúrgicos. A amostra e a solução de lavagem ficam retidas no interior do saco para posterior análise.
Biorreactor Stomacher® 3500 'Thermo': O modelo Thermo Stomacher® foi concebido para misturar e aquecer a amostra simultaneamente. Dentro da porta está instalado um painel de aquecimento, controlado por um termostato, que pode aumentar a temperatura dentro do saco da temperatura ambiente até aos 50 °C, em incrementos de 1 °C. Embora o modelo Thermo seja fundamentalmente usado nos testes de Trichinella na pecuária, tem inúmeras outras aplicações seja, por exemplo, como instalação de fermentação piloto, seja ainda nos casos em que seja necessária uma digestão ácida/enzimática de uma substância.
Fornecimento: A unidade é fornecida completa com duas fichas: EU e RU.