Print…
Espátulas de esponja SRK
Fornecedor: COPAN Diagnostics
SRK®
612-2680EA 113 EUR
612-2680 612-2679 612-2678
Espátulas de esponja SRK
Zaragatoas Zaragatoas com soluções de lavagem
Kits de zaragatoa em meio de transporte (SRK®) para o exame microbiológico de superfícies.
  • A solução salina isotónica contém substâncias para neutralizar e desativar os desinfetantes e os produtos de higienização
  • A solução de lavagem é usada para humidificar a zaragatoa esterilizada antes da colheita das amostras e para transportar a zaragatoa após a colheita. Espátula pequena montada na tampa
  • Espátula grande, de espuma, com 22 cm de comprimento (612-2678)
Podem ser usadas para deteção microbiológica ou análise quantitativa.
Embalagem: In a plastic peel pouch.