Print…
Padrões de turbidez, Stablcal®
Fornecedor: Hach
2659942 2723342 2896742 2896842 2896942 2897042 2746353 2805342
708-0086EA 113 EUR
708-0086 708-0064 708-0062 708-0061 708-0060 708-0059 708-0063 708-0085
Padrões de turbidez, Stablcal®
Padrões Padrões para Tubidez
Padrões de turbidez para todos os turbidímetros. Aceites pela USEPA para fins de calibração. Os padrões de turbidez de formazina estabilizada Stablcal® são verdadeiras diluições de formazina para utilização em qualquer turbidímetro.
  • Soluções precisas e pré-misturadas de formazina
  • Com base nos padrões primários de formazina
  • Uma melhor estabilidade poupa tempo e mão-de-obra
  • Resultados fiáveis