Print…
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
Fornecedor: Biosepar
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
8486AF/50EA 0 EUR
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
Sistemas para diagnóstico Clinical Reagents and Kits
O ParasiTrap® permite a deteção de ovos do parasita, protozoários e larvas. O ParasiTrap® é um sistema de transporte e de testes para o exame parasitológico de fezes na medicina humana e veterinária. É um sistema completamente fechado com 4 passos simples para realizar o diagnóstico: 1. carregar o tubo com a amostra; 2. adicionar solvente e corante; 3. filtrar e concentrar; 4. examinar ao microscópio. Foi desenvolvido para facilitar a tarefa desagradável de processamento de fezes infecciosas em ambientes de laboratório, reduzir o risco de infeção e assegurar o melhor rendimento possível de parasitas. O sistema fechado também permite efetuar procedimentos de diagnóstico macroscópico, quando necessário. Este conceito de diagnóstico cumpre integralmente os modernos critérios de gestão da qualidade das diretrizes nacionais e internacionais (EU, CDC, WHO, BGA, DPG). Todos os sistemas estão isentos de mertiolato e éter.
O sistema AF ParasiTrap® contém um tubo I de processamento e transporte cheio (com meio AF) e o tubo II de processamento com sistema de filtração em aço inoxidável integrado. Acessórios: meio de separação B, meio com solução de coloração C, pipetas Pasteur (descartáveis), colheres e cotonetes de algodão em rama. Tampas roscadas adicionais para tubo de processamento II.
  • Rendimento elevado e alta confiabilidade do diagnóstico de parasitas
  • Excelente qualidade dos campos de observação do microscópio
  • Manuseamento simples (os exames podem ser interrompidos em qualquer altura, mesmo durante períodos mais longos)
  • Sem refrigeração
  • Sem mertiolato (tiomersal)
  • Sem éter