Print…
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
Fornecedor: Biosepar
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
8486DUALECOEA 0 EUR
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
Sistemas para diagnóstico Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Dual Eco contém tubos I de processamento e transporte cheios (50 unidades de meio A Bailenger e 50 unidades de meio A ECO) e 100 unidades de tubos de processamento II com sistema de filtração em aço inoxidável integrado.
Acessórios: Meio de separação B, meio com solução de coloração C, pipetas Pasteur (descartáveis), colheres e cotonetes de algodão em rama. Tampas roscadas adicionais para tubo de processamento II.