Print…
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
Fornecedor: Biosepar
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
8484ECO/50EA 167 EUR
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
Sistemas para diagnóstico Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Eco contém um tubo I de processamento e transporte cheio (com meio A Eco) e o tubo II de processamento com sistema de filtração em aço inoxidável integrado.
  • High parasite yield and high diagnostic reliability
  • Outstanding quality of microscope viewing fields
  • Examinations can be interrupted at any time, including for longer periods
  • No cooling, high sensitivity, environmentally friendly
  • No formalin, no hazardous materials, free of ether
Acessórios: Meio de separação B, meio com solução de coloração C, pipetas Pasteur (descartáveis), colheres e cotonetes de algodão em rama. Tampas roscadas adicionais para tubo de processamento II.