Print…
Luvas resistentes ao corte, HyFlex® 11-518
Fornecedor: Ansell
11-518/10 11-518/11 11-518/6 11-518/7 11-518/8 11-518/9
112-2729EA 191 EUR
112-2729 112-2730 112-2725 112-2726 112-2727 112-2728
Luvas resistentes ao corte, HyFlex® 11-518
Luvas
Estas luvas forradas a spandex/nylon/Dyneema® com um revestimento fino em PU proporcionam um grande grau de destreza e tacto para aplicações com risco de corte.
  • Tecido ulta-leve e ajuste sob medida
  • Estilo de punho tricotado
  • O forro macio sem costuras é respirável e fornece melhor flexibilidade e sensibilidade nas pontas dos dedos
São ideais para aplicações de montagem final, manipulação de peças aguçadas pequenas ou ultra-finas, maquinagem, embalagem, estampagem e montagem de fios.
Certificações: EN 388:2016 (3X31B); Cat. II