Print…
Agentes neutralizantes para a limpeza automática de material de vidro, neodisher® N
Fornecedor: Dr. Weigert
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 169 EUR
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Agentes neutralizantes para a limpeza automática de material de vidro, neodisher® N
Soluções de limpeza Detergentes e Limpadores de Superfícies
neodisher® N.
  • Concentrado líquido ácido para a neutralização de resíduos alcalinos no ciclo principal de limpeza automática ou para a pré-lavagem ácida de material de vidro para laboratório
  • Componentes: > 30% de ácido fosfórico
  • Dosagem: 1 a 2 ml/L para neutralização; 3 a 4 ml/L para pré-lavagem ácida
Components: > 30% phosphoric acid
Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning
Note: The materials are corrosive or irritant and care must be taken with the choice of materials for cleaning aluminium and titanium items. Please read the Material Safety Data sheet before use.
Acidic liquid concentrate for neutralisation of alakaline residues in the main automted cleaning cyle or for acidic precleaning of laboratory glassware. Free of phosphates and surfactants
Components: Organic acids
Atenção: os materiais são corrosivos ou irritantes, pelo que é necessário ter cuidado na escolha de materiais para a limpeza de artigos em alumínio e titânio. Leia fichas de dados de segurança dos produtos antes da utilização.