Print…
VWR®, Sacos para homogeneização
Fornecedor: VWR Collection
129-0728EA 65 EUR
129-0728 129-0729 129-0730 129-0731 129-0732 129-0733 129-0734
VWR®, Sacos para homogeneização
Sacos Sacos para Homogeneização
Wide choice of PE sterile bags from 80 to 3500 ml capacity. Fit all conventional laboratory blenders, adapted to all samples.
  • Sacos com filtros para amostras fibrosas
  • Sacos com filtro completo para amostras pastosas
  • Sacos simples para utilizações standard
  • Sem risco de contaminação cruzada
Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Based on ISO 11137: Sterilisation of health care products SAL10-3
Certificações: Ausência de material pesado: a matéria-prima é compatível com a diretiva CE/94/62
Contacto com alimentos: a matéria-prima está em conformidade com a regulamento CE Nº 1935/2004
Baseado na ISO 11137: esterilização de produtos de saúde SAL10⁻³