Print…
Amostradores de ar VWR®, SAS Super IAQ
Fornecedor: VWR Collection
710-1048EA 2970 EUR
710-1048 710-2149
Amostradores de ar VWR®, SAS Super IAQ
Amostradores Amostradores de ar
SAS Super IAQ oferece a mesma eficiência registada pelos testes realizados por amostragem no CAMR-UK (Centro de microbiologia aplicada e pesquisa).
  • A solução de monitorização microbiológica do ar para operadores agro-alimentares e ambientais
  • Todos os acessórios equipados para amostragem microbiológica do ar
  • Fácil de usar e soluções de baixo custo operacional
  • Soluções de poupança de tempo e baixo custo operacional
Concebido especificamente para o sector de verificação da qualidade do ar interior (IAQ), este instrumento SAS é especialmente leve e durável para funcionar em qualquer ambiente. Ideal para higienistas ambientais e operadores do sector agro-alimentar.
Informações de encomenda: O sistema não inclui itens acessórios. O carregador, as cabeças de aspiração, a maleta de transporte e o controle remoto devem ser encomendados separadamente.