Print…
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Fornecedor: VWR Collection
710-0867EA 7430 EUR
710-0867 710-0866
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Amostradores Amostradores de ar
When environmental contamination is very low, and the number of samples to be performed is high, operational duration can be an important factor in the choice of SAS instrument. Two sampling heads that operate simultaneously to sample 1000 litres of air, in less than 3 minutes, is the solution.
  • Corpo único com duas cabeças de aspiração
  • Resultados rápidos e consistentes
  • Soluções de poupança de tempo e baixo custo operacional
Com duas cabeças de amostragem que podem funcionar em simultâneo, DUO SAS super 360 é a solução certa para analisar 1000 l de ar em menos de 3 minutos. A amostragem simultaneamente em duas cabeças permite, além disso, obter resultados estatisticamente representativos quando utilizam o mesmo tipo de meio para ambas as placas. Também é possível usar dois meios diferentes para o mesmo ciclo de amostragem. A amostragem contemporânea em duas cabeças pode reduzir para metade o tempo do processo de amostragem.
Certificações: ISO 14698 e da farmacopeia norte-americana 1116.
Informações de encomenda: Para um sistema completo, solicite o amostrador que você precisa, um carregador de bateria e a cabeça apropriada.