Print…
Amostradores de ar VWR®, SAS Super ISO
Fornecedor: VWR Collection
710-2087EA 6200 EUR
710-2087 710-2088 710-2089 710-2090
Amostradores de ar VWR®, SAS Super ISO
Amostradores Amostradores de ar
SAS Super ISO 100 e SAS Super ISO 180 distinguem-se pelas diferenças no fluxo de ar; esta escolha depende da aplicação e permite uma amostragem contínua ou sequencial de poucos minutos a muitas horas. Os dados podem ser guardados no próprio instrumento SAS ou em qualquer PC remoto.
  • O design evita turbulência no fluxo unidirecional e reaspiração de ar testado
  • Portátil e fácil de posicionar, com uma longa vida útil e baterias recarregáveis
  • Todos os manuais estão disponíveis numa chave USB em seis idiomas
  • Micro USB para dados descarregados e configuração do instrumento
  • Nova gestão de dados de acordo com CFR 21 Parte 11
Derivado directamente do instrumento SAS Super utilizado na Estação espacial internacional, SAS Super ISO foram especialmente concebidos para os sectores da indústria farmacêutica e hospitalar.
The SAS SUPER ISO USB 100 and SAS SUPER ISO USB 180 air samplers are compliant with 21 CFR Part 11. They feature an electronic audit trail as well as a variety of security and monitoring functions for individual operators.
Certificações: ISO 14698 e da farmacopeia norte-americana 1116.
Informações de encomenda: Para um sistema completo, encomende o amostrador que
necessita, um carregador de bateria e a respetiva cabeça.