4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H55531.03
H55531.06
H55531.03EA
65.7
EUR
H55531.03
H55531.06
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 56096-89-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 143-147°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04108278
Fórmula:
C₇H₄FIO₂ Ponto de Fusão: 143…147 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04108278 Número CAS: 56096-89-0 ADR: 6.1,III |