Print…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31812.03 H31812.06
H31812.03EA 43.4 EUR
H31812.03 H31812.06
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C9H8F2O3 Formula Weight: 202.15 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD09258723
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258723
Número CAS: 1017779-88-2