Print…
4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2620-1G D2620-5G
TCIAD2620-1GEA 91 EUR
TCIAD2620-1G TCIAD2620-5G
4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol ≥96.0% (por GC)
4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol
Fórmula: C₇H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00210409
Número CAS: 3897-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=366273a3f89d304009e8c90e5c161d4e5f4df681&vid=366273a3f89d304009e8c90e5c161d4e5f4df681&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 125.0 deg-C