Methyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10474.03
L10474.06
L10474.03EA
68.2
EUR
L10474.03
L10474.06
Methyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥98%
Methyl-4-isothiocyanatobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 3662-78-0
Molecular Formula: C9H7NO2S
Formula Weight: 193.23
Odour: Irritating
Melting Point: 46-50°
Beilstein Reference: 2100504
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041099
Fórmula:
C₉H₇NO₂S Ponto de Fusão: 46…50 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041099 Número CAS: 3662-78-0 EINECS: 240-164-2 ADR: 8,III |