4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11135.09
L11135.04
L11135.09EA
107
EUR
L11135.09
L11135.04
4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
4-Methylbenzyl isothiocyanate
Purity: 96%
CAS No.: 3694-46-0
Molecular Formula: C9H9NS
Formula Weight: 163.24
Refractive Index: 1.5890
Odour: Pungent
Boiling Point: 97°/1mm
Beilstein Reference: 2082478
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041118
Fórmula:
C₉H₉NS Ponto de ebulição: 97 °C (1 mmHg) Densidade: 1,080 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041118 Número CAS: 3694-46-0 ADR: 8,III |