Print…
5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H53230.MD H53230.03
H53230.MDEA 70.4 EUR
H53230.MD H53230.03
5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
5-Isoquinolineboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 371766-08-4 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD03839356
Fórmula: C₉H₈BNO₂
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839356
Número CAS: 371766-08-4