Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 3,5-dimethylbenzoate
A12287.06
A12287.14
A12287.06EA
37.4
EUR
A12287.06
A12287.14
Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 25081-39-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 106°(224°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 239-240°
MDL No.: MFCD00077971
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 239…240 °C Ponto de Fusão: 31…33 °C Densidade: 1,027 Ponto de Inflamação: 106 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077971 Número CAS: 25081-39-4 |