Print…
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
M2145-25G M2145-5G
TCIAM2145-25GEA 122 EUR
TCIAM2145-25G TCIAM2145-5G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₄
Peso Molecular: 195.18 g/mol
Número MDL : MFCD00085640
Número CAS: 24078-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859903624bc55cf8b46e0e58a5e19725a228a2af&vid=859903624bc55cf8b46e0e58a5e19725a228a2af&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C