Print…
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
B20627.06 B20627.14
B20627.06EA 50 EUR
B20627.06 B20627.14
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 24078-21-5 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00085640
Fórmula: C₉H₉NO₄
Peso Molecular: 195.18 g/mol
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085640
Número CAS: 24078-21-5