Print…
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
M2144-25G M2144-5G
TCIAM2144-25GEA 56 EUR
TCIAM2144-25G TCIAM2144-5G
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₄
Peso Molecular: 195.17 g/mol
Número MDL : MFCD00082564
Número CAS: 59382-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22b98218b11719b1bfefb6272cfea792e1c72136&vid=22b98218b11719b1bfefb6272cfea792e1c72136&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C