Print…
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
M1932-25G M1932-5G
TCIAM1932-25GEA 129 EUR
TCIAM1932-25G TCIAM1932-5G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₄S
Peso Molecular: 200.21 g/mol
Ponto de Fusão: 265°C
Número MDL : MFCD00007564
Número CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-756-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e95c59eba5ee8bb2a03f8487627b0c392a88589&vid=6e95c59eba5ee8bb2a03f8487627b0c392a88589&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %