Print…
tert-Butylhydrazine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
194972-100G 194972-500G 194972-5G
SIAL194972-100GEA 115 EUR
SIAL194972-100G SIAL194972-500G SIAL194972-5G
tert-Butylhydrazine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₃ClN₂
Número MDL : MFCD00012947
Número CAS: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6