Print…
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Estabilização: 4-Methoxyphenol-MEHQ
M0590-25G M0590-500G
TCIAM0590-25GEA 17 EUR
TCIAM0590-25G TCIAM0590-500G
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Peso Molecular: 142.15 g/mol
Ponto de ebulição: 189°C
Ponto de Inflamação: 84°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005137
Número CAS: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&vid=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %