Print…
4-Fluorostyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
F0461-25G F0461-5G
TCIAF0461-25GEA 184 EUR
TCIAF0461-25G TCIAF0461-5G
4-Fluorostyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Fluorostyrene
Fórmula: C₈H₇F
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –34,5 °C
Densidade: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000361
Número CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&vid=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %