Print…
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3723-1G D3723-5G
TCIAD3723-1GEA 18 EUR
TCIAD3723-1G TCIAD3723-5G
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00063917
Número CAS: 3399-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a10965d7cf196720e6c1fdb16bc012bec5f827&vid=01a10965d7cf196720e6c1fdb16bc012bec5f827&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C