Print…
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
240790050 240790250
ACRO240790050EA 105 EUR
ACRO240790050 ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063917
Número CAS: 3399-22-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %