Print…
Histamine (free base), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine, Histamine
3779-1 3779-5
3779-1EA 166 EUR
3779-1 3779-5
Histamine (free base), Millipore®
Histamine (free base)
Fórmula: C₅H₉N₃
Peso Molecular: 111.15 g/mol
Número MDL : MFCD00005210
Número CAS: 51-45-6
EINECS: 200-100-6