Print…
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethylcyclohexanol
149810050 149810500
ACRO149810050EA 21.1 EUR
ACRO149810050 ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₆O
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001502
Número CAS: 5337-72-4
EINECS: 226-264-9
UN: 1987
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %