Print…
Peppermint oil, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W284823-1KG-K W284823-4KG-K
SIALW284823-1KG-KEA 269 EUR
SIALW284823-1KG-K SIALW284823-4KG-K
Peppermint oil, Sigma-Aldrich®
Peppermint oil
Número MDL : MFCD00147870
Número CAS: 8006-90-4