Print…
1-Methylpyridinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
M1397-25G M1397-5G
TCIAM1397-25GEA 254 EUR
TCIAM1397-25G TCIAM1397-5G
1-Methylpyridinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Methylpyridinium chloride
Fórmula: C₆H₈ClN
Número MDL : MFCD00137532
Número CAS: 7680-73-1
EINECS: 231-658-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e0907f268b49fe1bcba25f1bb70f4ec06e8e97f&vid=4e0907f268b49fe1bcba25f1bb70f4ec06e8e97f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency