Print…
Tetrabutylammonium fluoride hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica) para catalisador de sililação, para clivagem de éter silílico
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrabutylammonium fluoride xhydrate
T1037-100G T1037-25G
TCIAT1037-100GEA 317 EUR
TCIAT1037-100G TCIAT1037-25G
Tetrabutylammonium fluoride hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica) para catalisador de sililação, para clivagem de éter silílico
Tetrabutylammonium fluoride hydrate
Fórmula: C₁₆H₃₆FN·H₂O
Número MDL : MFCD00011747
Número CAS: 22206-57-1
EINECS: 207-057-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d1a68e48d5d7af9e206fbdbfef15608ec42b6d0&vid=e01b3155302ebba9a8122dff2d77cb15e85d8e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %
TBHF-HF (neutralization titration) max. 2.0 %