Print…
Tetrabutylammonium fluoride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
241512-100G 241512-10G
SIAL241512-100GEA 500 EUR
SIAL241512-100G SIAL241512-10G
Tetrabutylammonium fluoride hydrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride hydrate
Fórmula: C₁₆H₃₆FN·H₂O
Número MDL : MFCD00149980
Número CAS: 22206-57-1
EINECS: 207-057-2