Print…
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
380860010 380860050
ACRO380860010EA 29.9 EUR
ACRO380860010 ACRO380860050
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039617
Número CAS: 936-58-3
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %