Print…
DL-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Aminobutanoic acid
A0281-1G A0281-25G A0281-5G
TCIAA0281-1GEA 16 EUR
TCIAA0281-1G TCIAA0281-25G TCIAA0281-5G
DL-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
DL-3-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.1198 g/mol
Número MDL : MFCD00008087
Número CAS: 541-48-0
EINECS: 208-783-2
Merck Index: 14,00429
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0555aae9bc9c217195be49d61722032ae1aee927&vid=0555aae9bc9c217195be49d61722032ae1aee927&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency