Print…
DL-3-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Aminobutanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A44207-25G A44207-5G
SIALA44207-25GEA 334 EUR
SIALA44207-25G SIALA44207-5G
DL-3-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
DL-3-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Número MDL : MFCD00008087
Número CAS: 541-48-0
EINECS: 208-783-2