Print…
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10819.06 A10819.14 A10819.22
A10819.06EA 72.2 EUR
A10819.06 A10819.14 A10819.22
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 29558-77-8 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Melting Point: 163-168° MDL No.: MFCD00059076
Fórmula: C₁₂H₉BrO
Ponto de Fusão: 163…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059076
Número CAS: 29558-77-8