Print…
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
358681-10G 358681-2G
SIAL358681-10GEA 309 EUR
SIAL358681-10G SIAL358681-2G
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₂₃H₄₃NO₃S
Número MDL : MFCD00043227
Número CAS: 7182-86-7
EINECS: 230-548-8