Print…
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1972-1G M1972-5G
TCIAM1972-1GEA 40 EUR
TCIAM1972-1G TCIAM1972-5G
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₄S
Número MDL : MFCD01630820
Número CAS: 149104-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0acb5f885e13d123a690a82aa34060cf518eed7d&vid=0acb5f885e13d123a690a82aa34060cf518eed7d&prid=web&clid=SAPDAM