(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
H25794.06
H25794.03
H25794.14
H25794.06EA
141
EUR
H25794.06
H25794.03
H25794.14
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 4025-75-6
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.64
Melting Point: 91-92°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00034030
Fórmula:
C₇H₆ClNO₄S Ponto de Fusão: 91…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00034030 Número CAS: 4025-75-6 ADR: 8,II |