(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(S)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
G0283-25G
G0283-5G
TCIAG0283-25GEA
150
EUR
TCIAG0283-25G
TCIAG0283-5G
(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-Glycidyl butyrate
Fórmula:
C₇H₁₂O₃ Ponto de Inflamação: 84°C |
Número MDL :
MFCD00273369 Número CAS: 65031-96-1 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +29.0 to +33.0 deg (neat) |