Print…
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate ≥96.0% (por análise titulométrica) reagente fluorante
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
F0327-25G F0327-5G
TCIAF0327-25GEA 288 EUR
TCIAF0327-25G TCIAF0327-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate ≥96.0% (por análise titulométrica) reagente fluorante
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₆H₅F₄NO₃S
Número MDL : MFCD00013458
Número CAS: 107263-95-6
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32b8faf1c5275234373a5320df5e4ff577a6e215&vid=96c383170baa68644f5a7d3467b984787ab6af71&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 181.0 to 186.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency