Print…
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
323659-1G 323659-5G
SIAL323659-1GEA 156 EUR
SIAL323659-1G SIAL323659-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₆H₅F₄NO₃S
Número MDL : MFCD00013458
Número CAS: 107263-95-6