Print…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32930.MD H32930.03
H32930.MDEA 79.1 EUR
H32930.MD H32930.03
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 844891-04-9 Molecular Formula: C12H21BN2O2 Formula Weight: 236.12 MDL No.: MFCD06659062
Fórmula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659062
Número CAS: 844891-04-9