Print…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
T2756-1G T2756-5G
TCIAT2756-1GEA 31 EUR
TCIAT2756-1G TCIAT2756-5G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (por GC)
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₅BN₂O₂
Número MDL : MFCD03453063
Número CAS: 269410-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a98e7728419bc8c1364fe26a50d9ee230ff308c4&vid=a98e7728419bc8c1364fe26a50d9ee230ff308c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C